Läs mer
4-Chlorobutyronitrile, 97%
Produktkod. 11395239
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395239 50 g 50g
11305249 250 g 250g
11385239 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18942.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-20-6
Molekylformel C4H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 103.55
MDL-nummer MFCD00001972
InChI-nyckel ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
IUPAC-namn 4-klorbutannitril
LEDER ClCCCC#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutyronitrile
Densitet 1.084
Kokpunkt 195°C to 197°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Linjär formel Cl(CH2)3CN
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1633582
Formel vikt 103.55
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.