Läs mer
4-Chlorobutyronitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyronitrile |
| CAS | 628-20-6 |
| Molekylformel | C4 H6 Cl N |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2 |
| LEDER | ClCCCC#N |
| IUPAC-namn | 4-chlorobutanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.55 |
| Formel vikt | 103.0189 |