Läs mer
4-klorbutyrofenon, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11362496
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362496 5 g 5g
11372496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06383.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-52-6
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00001005
InChI-nyckel GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
PubChem CID 253533
IUPAC-namn 4-klor-l-fenylbutan-1-on
LEDER ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutyrophenone
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.137
Kokpunkt 138°C to 140°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 5 g
Beilstein 878974
Formel vikt 182.65
Procent renhet 95%