Läs mer
4-klorbutyrofenon, 95 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyrophenone |
| Smältpunkt | 19 °C till 20 °C |
| Densitet | 1.137 |
| Kokpunkt | 138 °C till 140 °C (5 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.544 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 878974 |
| Formel vikt | 182.65 |
| Procent renhet | 95% |