Läs mer
4-Chlorobutyroyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobutyroyl Chloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2 |