Läs mer
4-Chlorobutyryl chloride, 98%
Produktkod. p-85761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10244420
Brand: Thermo Scientific Acros 108902500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4635-59-0
Molekylformel C4H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 141
MDL-nummer MFCD00000754
InChI-nyckel CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
IUPAC-namn 4-klorbutanoylklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutyryl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -47.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 173.0°C to 174.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3COCl
Brytningsindex 1.4605 to 1.4625
Kvantitet 250 mL
Beilstein 02, 278
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vikt 141
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorobutyryl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.