Läs mer
4-Chlorobutyryl chloride, 98%
Produktkod. 11324749
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324749 10 g 10g
11444953 250 g 250g
11434953 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11324749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12249.09
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 140.991 g/mol
4-klorbutyrylklorid (4-CBCl) används främst vid tillverkning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som pyrazinamidmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klorbutyrylklorid (4-CBCl) används huvudsakligen vid tillverkning av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används som pyrazinamidmellanprodukt.
Löslighet löslig i
dietyleter, etanol, lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4635-59-0
Molekylformel C4H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 140.991
MDL-nummer MFCD00000754
InChI-nyckel CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
IUPAC-namn 4-klorbutanoylklorid
LEDER C(CC(=O)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutyryl chloride
Smältpunkt -49°C
Densitet 1.258
Kokpunkt 173°C to 174°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Acrid
Linjär formel ClCH2CH2CH2COCl
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 773860
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Formel vikt 141
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.