Läs mer
4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30357577
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30357577 1 g
1 options
Produktkod. 30357577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3660501G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chlorocarbonyl)benzoic Acid Methyl Ester
CAS 7377-26-6
Molekylformel C9H7ClO3
Kvantitet 1 g
Synonym p-(Chloroformyl)benzoic Acid Methyl Ester, 1-(Chloroformyl)-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-(Carbomethoxy)benzoyl Chloride, 4-(Methoxycarbonyl)benzoyl chloride, Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl 4-carboxybenzoyl Chloride, Methyl p-(chlorocarbonyl)benzoate, Methyl terephthalic Chloride, Methyl Terephthalyl Chloride, Monomethyl Terephthalate Acid Chloride, Terephthalic Acid Monomethyl Ester chloride, Terephthaloyl Chloride Methyl Ester, p-(Carbomethoxy)benzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC-namn methyl 4-carbonochloridoylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 198.6
Formel vikt 198.0084