Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Chlorochalcone, 98+%
Produktkod. 11448556
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11448556
Brand: Alfa Aesar™ A15978.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 956-04-7
Molekylformel C15H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 242.70
MDL-nummer MFCD00016345
InChI-nyckel ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Synonym 4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 5377022
ChEBI CHEBI:34398
IUPAC-namn (E)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
LEDER ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorochalcone
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1105953
Formel vikt 242.71
Procent renhet ≥98%