Läs mer
4-klorocinnamamid, 97 %
Produktkod. 11367756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367756 1 g 1g
11377756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18166-64-8 | C9H8ClNO | 181,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18166-64-8
Molekylformel C9H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 181.62
MDL-nummer MFCD00017147
InChI-nyckel PWXPFYVNYKVJBW-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamamide, p-chlorocinnamamide, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide, 3-4-chlorophenyl acrylamide, p-chlorocinnamide, 4-chlorocinnamide,trans, 4-chlorobenzeneacrylamide, 2e-3-4-chlorophenyl acrylamide, e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5364144
IUPAC-namn (E)-3-(4-klorfenyl)prop-2-enamid
LEDER NC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorocinnamamide
Smältpunkt 210°C to 212°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2084774
Formel vikt 181.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.