Läs mer
4-Klorocinnaminsyra, övervägande trans, 99 %
Produktkod. 11458176
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458176 25 g 25g
11468176 100 g 100g
11478176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15304.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1615-02-7
Molekylformel C9H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 182.60
MDL-nummer MFCD00004396
InChI-nyckel GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
IUPAC-namn (E)-3-(4-klorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorocinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 248°C to 253°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1365308
Formel vikt 182.61
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.