Läs mer
4-klorocinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30357212
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30357212 250 g
1 options
Produktkod. 30357212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC293310250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorocinnamic Acid
CAS 1615-02-7
Molekylformel C9H7ClO2
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-klorofenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.6
Formel vikt 182.0135