Läs mer
4-Chlorocyclohexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorocyclohexene |
| CAS | 930-65-4 |
| Molekylformel | C6H9Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexene, 4-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Chlorocyclohexene (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2 |
| LEDER | ClC1CCC=CC1 |
| IUPAC-namn | 4-chlorocyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vikt | 116.0393 |