missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorodifluoromethoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorodifluoromethoxyaniline |
| CAS | 39065-95-7 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl F2 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-(Difluorochloromethoxy)aniline, 4-(chlorodifluoromethoxy)benzenamine, 4-(Chloro-difluoro-methoxy)-phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClF2NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(OC(F)(F)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[chloro(difluoro)methoxy]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.58 |
| Formel vikt | 193.0106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?