Läs mer
4-Chlorodiphenyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenyl phenyl ether |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H |
| Formel vikt | 204.0342 |