Läs mer
4-klorfuro[3,2-c]pyridin, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10242792
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10242792 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10747505 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10242792 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00326DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 31270-80-1
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.565
InChI-nyckel OPFFYLJLHPZSEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorofuro 3,2-c pyridine, 4-chloro-furo 3,2-c pyridine, furo 3,2-c pyridine, 4-chloro, pubchem21417, 4-chlorofuro 3,2-cpyridine, ksc221s6f, 4-chlorofurano 3,2-c pyridine, 4-chlorofuro 3,2-pyridine
PubChem CID 2779746
IUPAC-namn 4-klorfuro[3,2-c]pyridin
LEDER C1=CN=C(C2=C1OC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorofuro[3, 2-c]pyridine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.57
Procent renhet 95%