Läs mer
4-Chlorohippuric Acid, TRC
Produktkod. 30360934
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360934 10 g
30349729 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36742010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-77-6
Molekylformel C9 H8 Cl N O3
Molekylvikt (g/mol) 213.62
Synonym 4-Chlorobenzoylglycine, N-(4-Chlorobenzoyl)glycine, N-(p-Chlorobenzoyl)glycine, Ro 11-1903, p-Chlorobenzoylglycine, p-Chlorohippuric Acid
IUPAC-namn 2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetic acid
LEDER O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorohippuric Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formel vikt 213.0193
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.