Läs mer
4-Chloroindole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloroindole-3-acetic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-7-2-1-3-8-10(7)6(5-12-8)4-9(13)14/h1-3,5,12H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 209.0244 |