Läs mer
4-Chloroindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloroindole |
| CAS | 25235-85-2 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H |
| LEDER | Clc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vikt | 151.0189 |