Läs mer
4-Klorojodbensen, TRC
Produktkod. 30350617
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30350617 25 g
1 options
Produktkod. 30350617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36829525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroiodobenzene
CAS 637-87-6
Molekylformel C6H4ClI
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Chloro-4-iodobenzene, 4-Chloro-1-iodobenzene, 4-Chlorophenyl Iodide, 4-Iodo-1-chlorobenzene, 4-Iodochlorobenzene, NSC 32862, p-Chloroiodobenzene, p-Chlorophenyl Iodide, p-Iodochlorobenzene, p-Iodophenyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
LEDER Clc1ccc(I)cc1
IUPAC-namn 1-klor-4-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 238.45
Formel vikt 237.9046