Läs mer
4-Chloromandelic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10076952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10076952 100 g Glass bottle 100g
10135792 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10076952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386751000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 492-86-4
MDL-nummer MFCD00042724
InChI-nyckel BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromandelic acid
Smältpunkt 115°C to 120°C
CAS Min % 94.0
Färg White to Yellow
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C8H7ClO3
Linjär formel ClC6H4CH(OH)COOH
Molekylvikt (g/mol) 186.591
Formel vikt 186.59
Procent renhet ≥94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloromandelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.