Läs mer
4-Chloromandelic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloromandelic acid |
| CAS | 492-86-4 |
| Molekylformel | C8H7ClO3 |
| MDL-nummer | MFCD00042724 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | OC(C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.59 |
| Procent renhet | 98% |