Läs mer
4-Kloromandelsyra, 98 %
Produktkod. 11481317
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11481317 25 g 25g
11471317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11481317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24264.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 492-86-4 | C8H7ClO3 | 186,591 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-86-4
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.591
MDL-nummer MFCD00042724
InChI-nyckel BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)-2-hydroxiättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Chloromandelic acid
Smältpunkt 117 °C till 122 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1567759
Formel vikt 186.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto