missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30133032
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133032 50 mg
30136225 25 mg
17998949 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36775050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14110-97-5
Molekylformel C6 H4 Cl Hg O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 415.19
IUPAC-namn sodium;chloro-(4-sulfonatophenyl)mercury
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Chloromercuri)benzenesulfonic Acid Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5O3S.ClH.Hg.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,7,8,9);1H;;/q;;2*+1/p-2
Formel vikt 415.9174
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.