Läs mer
4-Chloromercuribenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30367106
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30367106 5 g -
30353134 2.5 g 2.5g
30362979 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3678005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-85-8
Molekylformel C7 H5 Cl Hg O2
Molekylvikt (g/mol) 357.16
IUPAC-namn (4-carboxyphenyl)-chloromercury
LEDER OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromercuribenzoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Formel vikt 357.9684