Läs mer
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane, 98%
Produktkod. 11470728
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470728 1 g 1g
11480728 5 g 5g
11490728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25222.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80676-35-3 | C15H15Cl | 230.74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80676-35-3
Molekylformel C15H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 230.74
MDL-nummer MFCD02093918
InChI-nyckel KPTSLALCCGBCOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl dibenzyl, 1-chloromethyl-4-phenethylbenzene, 4-chloromethyl-1,2-diphenylethane, 1-chloromethyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-chloromethyl bibenzyl, 4-phenethylbenzyl chloride
PubChem CID 2733990
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-(2-fenyletyl)bensen
LEDER ClCC1=CC=C(CCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Formel vikt 230.73
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.