Läs mer
4-(klormetyl)-1-(2-furylmetyl)piperidinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597664
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10597664 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10507674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68574CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 944450-92-4
Molekylformel C11H17Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 250.163
MDL-nummer MFCD10700059
InChI-nyckel SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811048
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-1-(furan-2-ylmetyl)piperidin;hydroklorid
LEDER C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250.17
Procent renhet 95%