Läs mer
4-(Klorometyl)-1,3-dimetyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyrametylester, TRC
Produktkod. 30349593
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30349593 100 mg
1 options
Produktkod. 30349593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC597480100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1001415-64-0
Molekylformel C8H11ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3
LEDER COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C
IUPAC-namn metyl 4-(klorometyl)-2,5-dimetylpyrazol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 202.64
Formel vikt 202.0509