Läs mer
4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 38585-61-4 |
| Molekylformel | C4 H5 Cl N2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.ClCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-1H-imidazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.01 |
| Formel vikt | 151.9908 |