Läs mer
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, TRC
Produktkod. 30359990
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359990 2.5 g
30359711 25 g
30359321 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3694052.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4362-40-7
Molekylformel C6 H11 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 150.6033
Synonym 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (±)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1-Chloro-2,3-O-isopropylidenepropane
IUPAC-namn 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
LEDER CC1(C)OCC(CCl)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 150.0448