Läs mer
4-(klormetyl)-2-(2-tienyl)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663783
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663783 250 mg 250mg
10110592 1 g 1g
10341705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11524CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54679-16-2
Molekylformel C8H6ClNS2
Molekylvikt (g/mol) 215.71
MDL-nummer MFCD01571296
InChI-nyckel CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736496
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-tiofen-2-yl-1,3-tiazol
LEDER ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Formel vikt 215.73
Procent renhet 97%