Läs mer
4-(klormetyl)-2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazolhydroklorid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259782
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10259782 1 g 1g
10249782 250 mg 250mg
10396374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10259782 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01135DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 690632-83-8
Molekylformel C10H8Cl3NS
Molekylvikt (g/mol) 280.59
MDL-nummer MFCD05664422
InChI-nyckel CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol;hydroklorid
LEDER Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 280.61
Procent renhet 97%