Läs mer
4-(klormetyl)-2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazolhydroklorid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396374
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10396374 5 g 5g
10249782 250 mg 250mg
10259782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10396374 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01135DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-83-8
Molekylformel C10H8Cl3NS
Molekylvikt (g/mol) 280.59
MDL-nummer MFCD05664422
InChI-nyckel CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-(3-klorfenyl)-1,3-tiazol;hydroklorid
LEDER Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 280.61
Procent renhet 97%