Läs mer
4-(klormetyl)-2-(4-klorfenyl)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10455122
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10455122 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10782483 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10455122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD03309DA
Kemiska identifierare
CAS 17969-22-1
Molekylformel C10H7Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 244.133
MDL-nummer MFCD00047057
InChI-nyckel UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
PubChem CID 610297
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-(4-klorfenyl)-1,3-tiazol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.14
Procent renhet 95%