missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole |
| CAS | 39867-96-4 |
| Molekylformel | C10H7N2O3Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)oxazole, 4-(Chloromethyl)-2-(p-nitrophenyl)oxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2O3/c11-5-8-6-16-10(12-8)7-1-3-9(4-2-7)13(14)15/h1-4,6H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2occ(CCl)n2 |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.62 |
| Formel vikt | 238.0145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?