Läs mer
4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3 |
| CAS | 1794713-40-8 |
| Molekylformel | C4HD3ClNO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8)/i1D2,2D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])NC(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | 4-[chloro(dideuterio)methyl]-4-deuterio-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.55 |
| Formel vikt | 152.0068 |