Läs mer
4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione |
| CAS | 3981-41-7 |
| Molekylformel | C4H4ClNO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8) |
| LEDER | C(C1C(=O)OC(=O)N1)Cl |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.53 |
| Formel vikt | 148.988 |