Läs mer
4-(Chloromethyl)-2-isopropyl]-4-thiazolyl, Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)-2-isopropyl]-4-thiazolyl, Hydrochloride Sal |
| CAS | 65386-28-9 |
| Molekylformel | C7 H10 Cl N S . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), 4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClNS.ClH/c1-5(2)7-9-6(3-8)4-10-7;/h4-5H,3H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)c1nc(CCl)cs1 |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-2-propan-2-yl-1,3-thiazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.14 |
| Formel vikt | 210.9989 |