Läs mer
4-(klormetyl)-2-metyl-1,3-tiazolhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10011004
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10011004 250 mg 250mg
11355916 250 mg 250mg
10470554 1 g 1g
10382095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10011004 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09497CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 77470-53-2
Molekylformel C5H7Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 184.08
MDL-nummer MFCD00067725
InChI-nyckel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-metyl-l,3-tiazol;hydroklorid
LEDER Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.09
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk