Läs mer
4-(klormetyl)-2-metyl-1,3-tiazolhydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10382095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10382095 5 g 5g
10011004 250 mg 250mg
11355916 250 mg 250mg
10470554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10382095 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD09497DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77470-53-2
Molekylformel C5H7Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 184.08
MDL-nummer MFCD00067725
InChI-nyckel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-metyl-l,3-tiazol;hydroklorid
LEDER Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Kvantitet 5 g
Formel vikt 184.09
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk