Läs mer
4-Klorometyl-2-metyltiazolhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11482707
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482707 25 g 25g
11462707 1 g 1g
11472707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14902.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77470-53-2
Molekylformel C5H7Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 184.08
MDL-nummer MFCD00067725
InChI-nyckel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
LEDER Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Smältpunkt ∼165 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 108603
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-metyl-l,3-tiazol;hydroklorid
Formel vikt 184.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.