Läs mer
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712443 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10712443 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
CAS 77470-53-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161°C to 163°C
Färg Brown or Cream to Gray-Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H7Cl2NS
MDL-nummer MFCD00067725
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
InChI-nyckel YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
IUPAC-namn 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 184.08
PubChem CID 2734203
Formel vikt 184.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.