Läs mer
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO/c11-6-9-7-13-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2 |
| Formel vikt | 193.0294 |