Läs mer
4-(klormetyl)-2-fenyl-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10171202
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10171202 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10293012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10754755 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18324CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 4771-31-7
Molekylformel C10H8ClNS
Molekylvikt (g/mol) 209.691
MDL-nummer MFCD00723503
InChI-nyckel SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
PubChem CID 236969
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-2-fenyl-l,3-tiazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.7
Procent renhet 97%