Läs mer
4-(klormetyl)-3-(2,6-diklorfenyl)-5-metylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10529592
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10529592 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10529592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07543CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
CAS 303225-22-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H8Cl3NO
MDL-nummer MFCD00833265
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole
InChI-nyckel PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)CCl
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-3-(2,6-diklorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 276.541
PubChem CID 2735759
Formel vikt 276.55
Procent renhet 97%