Läs mer
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, Mikromol™
Beskrivning
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| CAS | 80841-78-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H5 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCl)OC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 4-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one |
| Visa mer |