Läs mer
4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, TRC
Produktkod. 30009356
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30009356 1 g
1 options
Produktkod. 30009356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3693351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80841-78-7
Molekylformel C5 H5 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 148.54
Synonym 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
IUPAC-namn 4-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
LEDER CC1=C(CCl)OC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Formel vikt 147.9927