Läs mer
4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 97%
Produktkod. 15452068
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452068 5 g 5g
15472256 250 mg 250mg
15442068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55735.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80841-78-7 | C5H5ClO3 | 148.542 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80841-78-7
Molekylformel C5H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 148.542
MDL-nummer MFCD07787494
InChI-nyckel QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-cloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxolen-2-one, 1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl, 4-choromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-chloromethyl-5-methyl-2h-1,3-dioxol-2-one, pubchem10542, acmc-209pk7, ksc490e4r, 4-chloromethyl-5methyl-1,3-dioxol-2-one
PubChem CID 9855518
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-5-metyl-l,3-dioxol-2-on
LEDER CC1=C(OC(=O)O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
Kokpunkt >90°C (2 mmHg)
Flampunkt 129°C (264°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4798926
Formel vikt 148.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.