Läs mer
4-Chloromethyl-5-methyl-2-phenyl-oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloromethyl-5-methyl-2-phenyl-oxazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-8-10(7-12)13-11(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 207.0451 |