Läs mer
4-(Chloromethyl)benzoic acid, 96%
Produktkod. 11445936
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445936 5 g 5g
11455936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22275.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1642-81-5 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1642-81-5
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.592
MDL-nummer MFCD00002568
InChI-nyckel OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
PubChem CID 74234
IUPAC-namn 4-(klormetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 199°C to 202°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1907970
Formel vikt 170.6
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.